n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
364970010
364970025
ACRO364970010EA
182.91
EUR
ACRO364970010
ACRO364970025
n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) for HPLC
n-Heptane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Teplota varu: 98,4 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –91 °C Hustota: 0,683 g/cm³ Teplota vzplanutia: –4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009544 Číslo CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 OSN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Acidity | ≤0.00015 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |