n-Dodekan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-40-3
Molecular Formula: C12H26
Formula Weight: 170.34
Flash Point: 71°(159°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.749
Refractive Index: 1.4220
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 215-217°
Beilstein Reference: 1697175
MDL No.: MFCD00008969
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₀CH₃ Teplota varu: 215…217 °C Teplota tavenia: –10 °C Hustota: 0,749 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008969 Číslo CAS: 112-40-3 EINECS: 203-967-9 |