Tlačiť
n-Dekan, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 366.63 EUR
30540-25ML 30540-5ML
n-Dekan, Supelco®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Teplota varu: 174,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008954
Číslo CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
OSN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM