Tlačiť
n-Dekan for synthesis
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03405.0100 8.03405.0250 8.03405.1000
8.03405.0100EA 49.74 EUR
8.03405.0100 8.03405.0250 8.03405.1000
n-Dekan for synthesis
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Teplota varu: 174,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008954
Číslo CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
OSN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.00005 g/l (25 °C)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 142.28 g/mol
Boiling Point 174 °C
Vapor Pressure 1 hPa (16 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.4 %(V)
Density 0.73 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C