Tlačiť
n-Dekan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14732.0F A14732.AE A14732.AP
A14732.0FEA 697.95 EUR
A14732.0F A14732.AE A14732.AP
n-Dekan ≥99%
n-Dekan
Purity: 99% CAS No.: 124-18-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.730 Refractive Index: 1.4115 Appearance: Colourless Odour: Petrol-like Melting Point: -30° Boiling Point: 172-174° Solubility: Soluble in alcohol and ethers Beilstein Reference: 1696981 UN No.: 2247 MDL No.: MFCD00008954
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Teplota varu: 172…174 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,730
Teplota vzplanutia: 46 °C (115 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008954
Číslo CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
OSN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM