Sodium octyl sulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
A11786.03
A11786.06
A11786.14
A11786.03EA
72.1
EUR
A11786.03
A11786.06
A11786.14
Sodium octyl sulphate ≥99%
Sodium octyl sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 142-31-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na
Formula Weight: 232.28
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3658635
Vzorec:
C₈H₁₇NaO₄S Mw: 232.28 Teplota tavenia: ∼195 °C (rozkl.) Hustota: 1.266 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007470 Číslo CAS: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |