Tlačiť
Sodium octyl sulphate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
A11786.03 A11786.06 A11786.14
A11786.03EA 72.1 EUR
A11786.03 A11786.06 A11786.14
Sodium octyl sulphate ≥99%
Sodium octyl sulphate
Purity: 99% CAS No.: 142-31-4 Molecular Formula: CH3(CH2)7OSO3Na Formula Weight: 232.28 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 3658635
Vzorec: C₈H₁₇NaO₄S
Mw: 232.28
Teplota tavenia: ∼195 °C (rozkl.)
Hustota: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007470
Číslo CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5