Sodium octyl sulphate 99% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
416500250
416501000
ACRO416500250EA
1622.54
EUR
ACRO416500250
ACRO416501000
Sodium octyl sulphate 99% for HPLC
Sodium octyl sulphate
Vzorec:
C₈H₁₇NaO₄S Teplota tavenia: 210 °C Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007470 Číslo CAS: 142-31-4 EINECS: 205-535-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤2 % (105°C) (vacuum/P2O5) |
Solubility | (25 % in water at 25°C) Clear colorless |
UV | at 260 nm A: ≤0.03 |
Titration after Ion exchange | 98.5 to 101.5 % (on dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |