Tlačiť
Dodecylsíran sodný, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 220.31 EUR
71726-10G-F 71726-50G-F
Dodecylsíran sodný, Supelco®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Teplota tavenia: 204…207 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM