Tlačiť
Dodecylsíran sodný ≥99.0% for biochemistry, specially purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
44215HNEA 468.91 EUR
44215HN 44215LT
Dodecylsíran sodný ≥99.0% for biochemistry, specially purified
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Teplota tavenia: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Absorbance (220-350 nm) (3 %) Max. 0.1