Tlačiť
Dodecylsíran sodný ≥99%, Biotechnology Grade for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
0227-1KGEA 1066.69 EUR
0227-1KG 0227-100G 0227-250G 0227-500G 0227-12KG 0227-5KG
Dodecylsíran sodný ≥99%, Biotechnology Grade for biotechnology
Dodecylsíran sodný
For applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Teplota tavenia: 204…207 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@260nm (3%, Water) <0.1
Abs.@280nm (3%, Water) ≤0.1
Chloride ≤0.1%
Copper ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Iron ≤0.0001%
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass