Tlačiť
Dodecylsíran sodný 98% for biochemistry, for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
419530010 419531000 419530050
ACRO419530010EA 665.73 EUR
ACRO419530010 ACRO419531000 ACRO419530050
Dodecylsíran sodný 98% for biochemistry, for electrophoresis
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Teplota tavenia: 206 °C
Teplota vzplanutia: >150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm