Tlačiť
1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W520802-100G W520802-SAMPLE
SIALW520802-100GEA 202.17 EUR
SIALW520802-100G SIALW520802-SAMPLE
1,4-Butanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanedithiol
Vzorec: C₄H₁₀S₂
Teplota varu: 105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 1,0621 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004906
Číslo CAS: 1191-08-8
EINECS: 214-728-3
OSN: 3334
ADR: 9,