1,2-Ethanedithiol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Vzorec:
C₂H₆S₂ Teplota varu: 144…146 °C Teplota tavenia: –41 °C Hustota: 1,123 Teplota vzplanutia: 45 °C (113 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004892 Číslo CAS: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 OSN: 3071 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3725 |