Tlačiť
2-Propanethiol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
43422.AE 43422.AC 43422.AP
43422.AEEA 50.14 EUR
43422.AE 43422.AC 43422.AP
2-Propanethiol ≥98%
2-Propanethiol
Purity: 98% CAS No.: 75-33-2 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -34° (-29°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.82 Refractive Index: 1.4255 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Stench Melting Point: -131° Boiling Point: 57-60° Beilstein Reference: 605260 UN No.: 2402 MDL No.: MFCD00004863
Vzorec: C₃H₈S
Teplota varu: 57…60 °C
Teplota tavenia: –131 °C
Hustota: 0,82
Teplota vzplanutia: –34° (–29 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004863
Číslo CAS: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
OSN: 2402
ADR: 3,II