Tlačiť
1-Tetradecanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
87193-25ML 87193-5ML
SIAL87193-25MLEA 320.1 EUR
SIAL87193-25ML SIAL87193-5ML
1-Tetradecanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanethiol
Vzorec: C₁₄H₃₀S
Teplota varu: 118 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0,8641 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022099
Číslo CAS: 2079-95-0
EINECS: 218-209-2
OSN: 3334
ADR: 9,