1-Pentanethiol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L04330.14
L04330.22
L04330.14EA
78.22
EUR
L04330.14
L04330.22
1-Pentanethiol ≥97%
1-Pentanethiol
Purity: 97%
CAS No.: 110-66-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4SH
Formula Weight: 104.22
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Stench
Melting Point: -76°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 1730979
UN No.: 1111
MDL No.: MFCD00004907
Vzorec:
C₅H₁₂S Teplota varu: 125…126 °C Teplota tavenia: –76 °C Hustota: 0,841 Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004907 Číslo CAS: 110-66-7 EINECS: 203-789-1 OSN: 1111 ADR: 3,II Merck Index: 12,00653 |