Tlačiť
1-Octadecanethiol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
L04123.14 L04123.22
L04123.14EA 35.66 EUR
L04123.14 L04123.22
1-Octadecanethiol 96%
1-Octadecanethiol
Purity: 96% CAS No.: 2885-00-9 Molecular Formula: CH3(CH2)17SH Formula Weight: 286.57 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Stench Boiling Point: 180°/5mm Beilstein Reference: 1811934 MDL No.: MFCD00004886
Vzorec: C₁₈H₃₈S
Teplota varu: 180 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 30…33 °C
Hustota: 0,847
Teplota vzplanutia: 185 °C (365 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004886
Číslo CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
OSN: 3335
ADR: 9,