Tlačiť
1-Hexanethiol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
L09659.AC L09659.AE
L09659.ACEA 47.33 EUR
L09659.AC L09659.AE
1-Hexanethiol ≥97%
1-Hexanethiol
Purity: 97% CAS No.: 111-31-9 Molecular Formula: C6H14S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4480 Odour: Strong Melting Point: -81° Boiling Point: 150-154° Beilstein Reference: 1731295 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004909
Vzorec: C₆H₁₄S
Teplota varu: 150…154 °C
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 0,838
Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004909
Číslo CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
OSN: 3071
ADR: 6.1,II