Tlačiť
1-Hexanethiol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
215270050 215271000 215275000
ACRO215270050EA 56.96 EUR
ACRO215270050 ACRO215271000 ACRO215275000
1-Hexanethiol 96%
1-Hexanethiol
Vzorec: C₆H₁₄S
Teplota varu: 150…154 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 81…80 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004909
Číslo CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
OSN: 3071
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml
GC ≥95 %