Tlačiť
Ethanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00796.0250 8.00796.1000
8.00796.0250EA 68.19 EUR
8.00796.0250 8.00796.1000
Ethanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethanethiol
Vzorec: C₂H₆S
Teplota varu: 35 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –148 °C
Hustota: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004887
Číslo CAS: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
OSN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 6.8 g/l (20 °C)
Melting Point -148 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 35 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 576 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.4306 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C