Tlačiť
Ethanethiol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
117860500 117865000 117860025
ACRO117860500EA 30.12 EUR
ACRO117860500 ACRO117865000 ACRO117860025
Ethanethiol 99+%
Ethanethiol
Vzorec: C₂H₆S
Teplota varu: 35 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –148 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004887
Číslo CAS: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
OSN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4296 to 1.4316 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Cloud point ≤20.0°C
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %