1-Dodekanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20544.0250
8.20544.1000
8.20544.0250EA
64.58
EUR
8.20544.0250
8.20544.1000
1-Dodekanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanthiol
Vzorec:
C₁₂H₂₆S Teplota varu: 269…273 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –7 °C Hustota: 0,855 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004885 Číslo CAS: 112-55-0 EINECS: 203-984-1 OSN: 1760 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility |
|
Melting Point | -7 °C |
Molar Mass | 202.39 g/mol |
Boiling Point | 275 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.002 hPa (20 °C) |
Flash Point | 127 °C |
Refractive Index | 1.4587 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.845 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 230 °C |
Synonyms | Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan |
Hill Formula | C12H26S |
Chemical Formula | CH3(CH2)11SH |