Tlačiť
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
MQ200
49779-10L 49779-1L
SIAL49779-10LEA 0 EUR
SIAL49779-10L SIAL49779-1L
Glycerin, Sigma-Aldrich®
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92.09
Teplota varu: 290
Teplota tavenia: 18.6
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM