Tlačiť
Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
24397.296EA 90.53 EUR
24397.296 24397.365 24397.467 24397.410
Glycerin ≥97%, TECHNICAL
Glycerin
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92.09
Teplota varu: 290
Teplota tavenia: 18.6 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 177 °C (uz. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 97 %