Tlačiť
Glycerin, Ultrapure for spectrophotometry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
32450.AE 32450.K2 32450.K7 32450.M1
32450.AEEA 64.49 EUR
32450.AE 32450.K2 32450.K7 32450.M1
Glycerin, Ultrapure for spectrophotometry
Glycerin
CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: HOCH2CH(OH)CH2OH Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.26 Refractive Index: 1.474 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Vzorec: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Mw: 92.09
Teplota varu: 182 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 1.26
Teplota vzplanutia: 160 °C (320 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004722
Číslo CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 14,4484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM