Glycerin 99.6% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
410985000
410980025
410980100
ACRO410985000EA
123.55
EUR
ACRO410985000
ACRO410980025
ACRO410980100
Glycerin 99.6% ACS
Glycerin
Vzorec:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Teplota varu: 290 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 18 °C Hustota: 1,261 g/cm³ Teplota vzplanutia: 160 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004722 Číslo CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.005 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Chlorinated cmpds (as Cl) | ≤0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤2 ppm |
Impurity | (Acrolein and glucose) Passes test |
Fatty acid esters | ≤0.05 % (as Butyric acid) |
Neutrality | Passes test |