1,8-Octanediol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1,8-Dihydroxy octane
A15402.14
A15402.22
A15402.36
A15402.14EA
52.15
EUR
A15402.14
A15402.22
A15402.36
1,8-Octanediol ≥98%
1,8-Octanediol
Purity: 98+%
CAS No.: 629-41-4
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 148°(298°F)
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 171-173°/20mm
Beilstein Reference: 1633499
MDL No.: MFCD00002989
Vzorec:
C₈H₁₈O₂ Teplota varu: 171…173 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 58…61 °C Hustota: 0,941 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 148 °C (298 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002989 Číslo CAS: 629-41-4 EINECS: 211-090-8 |