Tlačiť
1,6-Hexanediol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
A12439.0E A12439.30 A12439.36
A12439.0EEA 209.39 EUR
A12439.0E A12439.30 A12439.36
1,6-Hexanediol ≥97%
1,6-Hexanediol
Purity: 97% CAS No.: 629-11-8 Molecular Formula: HO(CH2)6OH Formula Weight: 118.18 Flash Point: 147°(296°F) Physical Form: Cryst solid Density: 1.120 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 40-43° Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 1633461 Merck Reference: 14,4690 MDL No.: MFCD00002985
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Mw: 118.18
Teplota varu: 248…250 °C
Teplota tavenia: 40…43 °C
Hustota: 1.120
Teplota vzplanutia: 147 °C (296 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002985
Číslo CAS: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709