Tlačiť
1,4-Butandiol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
107630010 107630025 107630100
ACRO107630010EA 83.03 EUR
ACRO107630010 ACRO107630025 ACRO107630100
1,4-Butandiol 99+%
1,4-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Teplota varu: 229,2 °C (1013hPa)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002968
Číslo CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA