Tlačiť
1,3-Propandiol 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,3-Propylene glycol, 1,3-Dihydroxy propane
A10829.0B A10829.0I A10829.30
A10829.0BEA 228.32 EUR
A10829.0B A10829.0I A10829.30
1,3-Propandiol 99
1,3-Propanediol
Purity: 99% CAS No.: 504-63-2 Molecular Formula: HO(CH2)3OH Formula Weight: 76.10 Flash Point: 140°(174°F) Refractive Index: 1.4400 Melting Point: -26° Boiling Point: 214° Solubility: Miscible with water, alcohol Beilstein Reference: 969155 Merck Reference: 14,9714 MDL No.: MFCD00002949
Vzorec: HO(CH₂)₃OH
Mw: 76.1
Teplota varu: 214 °C
Teplota tavenia: –26 °C
Hustota: 1.053
Teplota vzplanutia: 140 °C (174 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002949
Číslo CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845