Tlačiť
Etylenglykol 98, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Ethane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxy ethane, 1,2-Ethanediol, Glycol
24407.292EA 47.27 EUR
24407.292 24407.326 24407.361 24407.463
Etylenglykol 98, TECHNICAL
Etylenglykol
Vzorec: HOCH₂CH₂OH
Mw: 62.07
Teplota varu: 196…198 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1.115 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 116
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002885
Číslo CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %
Appearance of solution (50 % V/V; water) Passes test