Tlačiť
Methanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
20846.292EA 25.32 EUR
20846.292 20846.326 20846.361 20846.463 20846.554 20846.930
Methanol 99,5, GPR RECTAPUR®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32.04
Teplota varu: 64.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 64 - 65 °C
Colouration Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %