Tlačiť
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
152505NEA 0 EUR
152505N 152506X
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99,8 %
Acidity Max. 0,00007 meq/g
Alkalinity Max. 0,0001 meq/g
Density (20/4) 0,7900 --> 0,7920
Non-volatile residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,0500 %
Transmittance (210 nm) Min. 60,0 %
Transmittance (220 nm) Min. 80,0 %
Transmittance (230 nm) Min. 90,0 %
Transmittance (235 nm) Min. 92,0 %
Transmittance (240 nm) Min. 95,0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98,0 %
Transmittance (260 nm) Min. 98,0 %