Tlačiť
Methanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364395000 364390010 364391000 364390025
364395000.EA 54.95 EUR
364395000. 364390010. 364391000. 364390025.
Methanol, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Teplota varu: 64,7 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g