Tlačiť
Methanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
327900010 327900025
ACRO327900010EA 65.78 EUR
ACRO327900010 ACRO327900025
Methanol 99.8% for electronic use (MOS) residue-free
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Teplota varu: 64,7 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppb
Barium (Ba) ≤200 ppb
Copper (Cu) ≤50 ppb
Iron (Fe) ≤200 ppb