Tlačiť
E/E absolute (Untaxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ A15 HPLC, without additive, Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
02855-1L 02855-4X2.5L
02855-1LEA 0 EUR
02855-1L 02855-4X2.5L
E/E absolute (Untaxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ A15 HPLC, without additive, Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethanol (Untaxed) for license holders only.
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78…79 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Density 1.59 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.360 - 1.362
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance at 240 nm Max. 0.1
Absorbance at 205 nm Max. 1.0
Suitability test (HPLC) complying
Autoignition Temperature 683 °F
Refractive Index n20/D 1.361
Explosion Limit 19 %, 60 °F