Ethanol absolute (untaxed) ≥99.8% (by GC), Puriss., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethyl alcohol
24103-2.5L
24103-1L
24103-6X1L
24103-4X2.5L
24103-2.5LEA
0
EUR
24103-2.5L
24103-1L
24103-6X1L
24103-4X2.5L
Ethanol absolute (untaxed) ≥99.8% (by GC), Puriss., Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethanol (Untaxed), sales not in Germany, for license holders only
Vzorec:
C₂H₅OH Teplota varu: 78…79 °C (1,013 hPa) Teplota tavenia: –115 °C Hustota: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003568 Číslo CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 OSN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | Min. 99.8 Vol.% |
Density (D 20/20) | 0.790 - 0.791 |
Non-volatile matter | Max. 0.01 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0.005 % |
Methanol (GC) | Max. 0.1 % |
S-compounds (as S) | max. 0.2 ppm |
Explosion Limit | 19 %, 60 °F |