Tlačiť
E/E absolute (Untaxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD, Puriss., Riedel-de Haën™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
24103-2.5L 24103-1L 24103-6X1L 24103-4X2.5L
24103-2.5LEA 0 EUR
24103-2.5L 24103-1L 24103-6X1L 24103-4X2.5L
E/E absolute (Untaxed) 99,8 GC_ASSAY_METHOD, Puriss., Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethanol (Untaxed), sales not in Germany, for license holders only
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78…79 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Density (D 20/20) 0.790 - 0.791
Non-volatile matter Max. 0.01 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Aldehydes (as CH₃CHO) Max. 0.005 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
S-compounds (as S) max. 0.2 ppm
Explosion Limit 19 %, 60 °F