Tlačiť
3-Pentanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
129990250 129991000 129995000
ACRO129990250EA 40.91 EUR
ACRO129990250 ACRO129991000 ACRO129995000
3-Pentanol 98%
3-Pentanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Teplota varu: 114…116 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –75 °C
Hustota: 0,815 g/cm³
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004574
Číslo CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤5 ppm