2-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20880.320EA
177.45
EUR
20880.320
20880.290
20880.400
2-Propanol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Mw: 60.1 Teplota varu: 82 Teplota tavenia: –89 °C Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 OSN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 98 % |