2-Propanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20839.297EA
34.99
EUR
20839.297
20839.550
20839.366
20839.468
20839.930
2-Propanol ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Mw: 60,1 g/mol Teplota varu: 82 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –89 °C Hustota: 0,786 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 OSN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99.0 % |
Acidity | Passes test |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Benzene and related substances | Passes test |
IR Spectrum | Passes test |
Peroxides | Passes test |
Boiling point | 82.2 - 82.6 °C |
Density (20/20) | 0.785 - 0.789 |
Density (25/25) | 0.783 - 0.790 |
Refractive index (20°C) | 1.376 - 1.378 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.5 % |