Tlačiť
2-Propanol 99 Biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
0918-1LEA 98.14 EUR
0918-1L 0918-4L 0918-20L 0918-500ML
2-Propanol 99 Biotechnology
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60.1
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4eafe19208840993a64d7c98fc917a6f7ccdb1&vid=2cbd35cca07cb89a846356568c2b7828611f7895&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Colour (APHA) ≤10
Density 0.782 - 0.788 g/ml
Moisture (KF) ≤0.2%
Purity ≥99%