Tlačiť
2-Propanol, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
364401000 364400010 364400025 364405000
364401000.EA 35.7 EUR
364401000. 364400010. 364400025. 364405000.
2-Propanol, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Teplota varu: 81…83 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –89,5 °C
Hustota: 0,785 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %