Tlačiť
2-Propanol-[D₈] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174850050 174850250
ACRO174850050EA 194.95 EUR
ACRO174850050 ACRO174850250
2-Propanol-[D₈] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
2-Propanol-[D₈]
Vzorec: D₃CCD(OD)CD₃
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89,5 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044341
Číslo CAS: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
OSN: 1219
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)