Tlačiť
(±)-2-Decanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
331600050 331600250
ACRO331600050EA 36.58 EUR
ACRO331600050 ACRO331600250
(±)-2-Decanol 98%
(±)-2-Decanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
Teplota varu: 211 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004594
Číslo CAS: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %