Tlačiť
1-Propanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
MQ100
96566-10ML-F 96566-5ML-F
96566-10ML-FEA 508.31 EUR
96566-10ML-F 96566-5ML-F
1-Propanol, Supelco®
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
Mw: 60.1
Teplota varu: 97
Teplota tavenia: –127 °C
Hustota: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002941
Číslo CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
OSN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4d0cad53f180e9772a3503dfcde3eacf5c5940&vid=aa6e7c47873264a837a356f6c99c07a1af5c4e09&prid=web&clid=SAPDAM