1-Propanol 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
20858.293EA
66.09
EUR
20858.293
20858.362
20858.464
20858.550
1-Propanol 99, GPR RECTAPUR®
1-Propanol
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH Mw: 60.1 Teplota varu: 97 Teplota tavenia: –127 °C Hustota: 0.8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757) Teplota vzplanutia: 15 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002941 Číslo CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 OSN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Boiling point | 96.9 - 97.5 °C |
Density (20/4) | 0.801 - 0.804 |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Methanol | Max. 0.2 % |
Water | Max. 0.2 % |