1-Propanol 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
Purity: 99+%
CAS No.: 71-23-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2OH
Formula Weight: 60.10
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3850
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -127°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1098242
Merck Reference: 14,7842
UN No.: 1274
MDL No.: MFCD00002941
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH Mw: 60.1 Teplota varu: 97 °C Teplota tavenia: –127 °C Hustota: 0.804 Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002941 Číslo CAS: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 OSN: 1274 ADR: 3 II Merck Index: 13,07934 |