Tlačiť
1-Pentanol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
77597-10ML-FEA 509.03 EUR
77597-10ML-F 77597-1ML-F 77597-5ML-F
1-Pentanol, Supelco®
1-Pentanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Teplota varu: 137,9 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –79 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002977
Číslo CAS: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
OSN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a61a74fc7d41d3d0682c055733fb446f2d0aaedc&vid=7e21868b9d871176c2f40670762b9016681664d6&prid=web&clid=SAPDAM