1-Pentanol 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
30898.AK
30898.K2
30898.K7
30898.AKEA
54.95
EUR
30898.AK
30898.K2
30898.K7
1-Pentanol 99+% ACS
1-Pentanol
Purity: 99+%
CAS No.: 71-41-0
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 49°(120°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.812
Refractive Index: 1.4103
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -79°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1730975
Merck Reference: 14,7118
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002977
Vzorec:
H₃C(CH₂)₃CH₂OH Teplota varu: 136…138 °C Teplota tavenia: –79 °C Hustota: 0,812 Teplota vzplanutia: 49 °C (120 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002977 Číslo CAS: 71-41-0 EINECS: 200-752-1 OSN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,7118 |